Läs mer
Motic™ AE31E Binocular Microscope
Måltyper:
CCIS Plan Achromatic, CCIS Plan Achromat Phase
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Color-corrected infinity optics system
- Auto-off function via IR sensor
- Light memory function
- New generation of LWD plan achromat lenses
- Upgrade options - equipped for fluorescence microscopy
- 12v/100w quartz halogen lamp house
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Phase shifter Ph1, brightfield, centering telescope, blue filter (OD 45mm), interference filter green (OD 45mm) and frosted glass (OD 45mm) |
| Kondensor typ | ELWD NA 0.30 condenser |
| Förstoringskraft | 4X, 10X, 20X, 40X |
| Måltyper | CCIS Plan Achromatic, CCIS Plan Achromat Phase |
| Nosstycke | 5-fold nosepiece, sideways |
| Elektriska krav | 100/240 V, VDE plug (CE) |
| Okular | Widefield Eyeglass N-WF10X / 22 mm with diopter adjustment on both eyepieces, incl. eyecups |
| Typ av belysning | Halogen |
| Produkttyp | Inverted Binocular Microscope |