Läs mer
Fisherbrand™ Aerosol-barriärspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11917734 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 5μ L
Formatera:
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 11917734
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra korskontaminering genom att använda överlägsna aerosolbarriärspetsar.
Fisherbrand™ Aerosol-barriärspetsar kan användas universellt och skyddar integriteten hos dina prover.
  • Unikt litet mikronfilter förhindrar aerosolkontamination utan att hindra luftflödet
  • Använd aerosolbarriärspetsar för att säkerställa resultatets integritet
  • Certifierad av oberoende laboratorium RNase, DNase, DNA och pyrogenfri
  • Naturlig färg
Förpackningskod -- BP: Bulk Pack; RI: Rackinsatser; HR: Gångjärnsställ; HRS: Gångjärnsställ, steril; HR/T: Gångjärnsställ, spårmetallfri; LR: Lyftställ; LRS: Lyftställ, sterilt; SR: Stack Rack; IWS: Individuellt förpackad, steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 5μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 1,2 tum
Längd (metrisk) 31 mm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Micro Point
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Examen Vid 2,5μ L