Läs mer
Agar-agar, ren (granulärt pulver), Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Beige |
| Förpackningstyp | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 100 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Agar