Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar Technical No.2
Produktkod. 15562141
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 15562141
Brand: Thermo Scientific™ LP0012B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Agar Technical (Agar No. 2) is a general-purpose bacteriological-grade agar.
A technical grade agar which conforms to the specifications of the U.S. Pharmacopoeia and A.P.H.A. Suitable for applications where clarity and compatibility are not of prime importance. It is of high gel strength and will give a firm gel 1.2% w/v.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Agar
Fyll vikt 500 g
Kvantitet 500 g