Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, för elektrofores av makromolekyler
Código de producto. 11482688
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11482688
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16693.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9012-36-6
Agaros används ofta inom molekylärbiologi för separation av stora molekyler, särskilt DNA, genom elektrofores. Skivor av agarosgeler (vanligtvis 0,7 - 2%) för elektrofores framställs lätt genom att hälla den varma, flytande lösningen i en form. Ett brett utbud av olika agaroser, med varierande molekylvikter och egenskaper är kommersiellt tillgängliga för detta ändamål. Används vid högupplöst proteinelektrofores, immunelektrofores, elektroimmunoanalyser såsom raketanalyser, motströmselektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Agaros används ofta inom molekylärbiologi för separation av stora molekyler, särskilt DNA, genom elektrofores. Skivor av agarosgeler (vanligtvis 0,7 - 2%) för elektrofores framställs lätt genom att hälla den varma, flytande lösningen i en form. Ett brett utbud av olika agaroser, med varierande molekylvikter och egenskaper är kommersiellt tillgängliga för detta ändamål. Används vid högupplöst proteinelektrofores, immunelektrofores, elektroimmunoanalyser såsom raketanalyser, motströmselektrofores.
Löslighet Löslig i vatten
(10 g/L vid 80 °C).
Notes
Gelpunkt 36 .° Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Agarose ME
Namnnotering for electrophoresis of macromolecules
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water (10g/L at 80°C).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado