Läs mer
Agaros (Medium-EEO/Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents
Produktkod. 10193053
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 10193053
Brand: Fisher BioReagents BP161100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealiskt alternativ till polyakrylamid för serumproteinelektrofores. Immunelektrofores. Elektrofores av nukleinsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Medium-EEO
Fysisk form Pulver/fast
CAS 9012-36-6
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0.16 to 0.19
Gelningstemperatur 34.5° to 37.5°C
Gelstyrka 1000g/cm2min.
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C12H18O9
Formel vikt 306.12
Kvalitet Proteinelektrofores