Läs mer
Giese™ Agatmortel med mortelstöt
Produktkod. 11735146
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
15 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11735146
Brand: Giese™ 600M080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mal upp fasta kemikalier och krossa fasta partiklar i mindre bitar med denna agatmortel och mortelstöt. Giese™ Agatmortel med mortelstöt har en slät, tät och hård yta.
  • Polerad agatkonstruktion
  • För malning och krossning
  • Hållbar
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Produkttyp Mortel och mortelstöt
Material Agat