Läs mer
Giese™ Agatmortel med mortelstöt
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
15 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polerad agatkonstruktion
- För malning och krossning
- Hållbar
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Produkttyp | Mortel och mortelstöt |
| Material | Agatsten |