Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande stansad multifunktion Nylon Etikettband för M6/M7-skrivare
Produktkod. p-7250906
Mått (LxB):
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 1,9 tum.
0,375 x 0,825 tum.
0,5 x 0,5 tum.
0,5 x 0,9 tum.
0,75 x 0,5 tum.
0,75 x 1 tum
0,75 x 1,5 tum
1 x 0,375 tum.
1 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1 x 1,5 tum.
1 x 1,9 tum.
1 x 4 tum.
1,25 x 1,5 tum
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
2,5 x 1 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
6,35 mm
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17858124
Brand: Brady™ 173311
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aggressiv vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för detta etikettmaterial av nylontyg som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav, från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
  • Mycket böjligt material anpassar sig tätt till krökta ytor som ledningar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, texturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper
  • Motstår exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Lågprofiletikettmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi
  • UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-499 nylontygmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (LxB) 0,5 x 0,5 tum.
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer M7-7-499