Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Etiketter
Mått (LxB):
0,5 x 0,75 tum.
1,25 x 1,5 tum.
12,70 mm (B) x 4,88 m (L)
16 fot x 0,75 tum.
16 fot x 1 tum.
16 fot x 1,5 tum.
20,96 mm (B) x 9,53 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
48,26 mm (B) x 25,40 mm (H)
9,53 mm (B) x 4,88 m (L)
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Beskrivning
- Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
- Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
- Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Nylon Trasa |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |