Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande polyesteretiketter för flera ändamål
Produktkod. 17900690
Mått (LxB):
0,75 x 1,5 tum.
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H)
25 fot x 0,375 tum.
25 fot x 0,475 tum.
25 fot x 0,5 tum.
25 fot x 0,625 tum.
25 fot x 1 tum.
25 fot x 1,5 tum.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Varje
Produktkod. 17900690
Brand: Brady™ 170734
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk enkelt komponenter med termisk överföring, glansigt permanent polyesteretikettmaterial (B-422). Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettskrivare.
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer såsom märkningsutrustning, kretskort, panelkomponenter och streckkoder
  • Konstruerad för att tåla nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som alkohol, olja och vatten
  • Tillverkad med ett permanent akryllim som fäster på grova, släta och pulverlackerade plana ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969, CSA accepterad, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Material Polyester
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 1
Temperaturområde (engelska) -40°F to 212°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to 100°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 25 fot x 1 tum.
Längd (engelska) 25 ft.
Längd (metrisk) 7.62 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer M4C-1000-422