Läs mer
Thermo Scientific™ AH-650 Swinging Bucket Rotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
6 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bearbeta prover effektivt med Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5 ml svängande skokrotor.
Specifikationer
- Svängande skopa aluminiumrotor
- Kapacitet: 6x 5 ml (0,03 l)
- Max. hastighet/RCF: 50 000 rpm/296 005 xg
- K-faktor: 53
- Vinkel: 90°
Beställningsinformation:
Beställ ultracrimp/clearcrimp-tätningsverktyg (03920), byte av crimpmätare (03919), ultracrimppluggar och lock (03044), rörborttagningsverktyg (12826), ultracrimp-rörställ (03730) separat. Kontakta din säljare för information
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series Golvmodell Centrifuge
Rekommenderas för:
Gradera zonisolering av proteiner och RNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | AH-650 Svängskoprotor |
| Material | Aluminium |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 6 x 5 ml |
| Max. RCF | 296,005 x g |
| Max. Hastighet | 50,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 106 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 62.8 mm |
| K-faktor | 53 |
| Max. Rörlängd | 51 mm |
| Visa mer |