Läs mer
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Skor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Mikrofiber
- Vitt
- Halkskydd PU yttersula
- Integrerad fotbädd
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Vristområde med elastiskt band
- Dekontaminerbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 47 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 2370 |