Läs mer
Aalborg™ Luftdirekt glasflödesrör 65 mm referensskala
Luftflödeshastighet:
100 ml/min.
75 ml/min.
Beskrivning
- Direktavläsningsrör är enkla.
- Mätskalan på vart och ett av dessa rör läser av det faktiska flödet vid standardförhållanden i ett urval av engelska eller metriska enheter.
- Att erhålla faktiska flödeshastigheter med dessa rör kräver användning av en referensskala flödeskorrelationstabell.
- Referensskala rör är användbara vid mätning av flödeshastigheter för andra gaser än luft och/eller för icke-standardiserade förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luft direktflödesrör |
| Bredd (metrisk) | 65 mm |
| Luftflödeshastighet | 75 ml/min. |