Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Melodie™ Doft Clear Refill
Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Volym (metrisk):
310 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Kompatibel med de utgående luftvårdsautomaterna
- Främjar hygienen
- Förbättrar komfort och vård
- Hjälper till att hantera kostnader genom kontrollerad dispensering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Luftfräschare påfyllning |
| Beskrivning | 310 mL |
| Volym (metrisk) | 310 ml |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.