Läs mer
SCAT™ HPLC Air Valve V2.0
Produktkod. 16443819 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kvantitet:
1 ventil
10 ventiler
100 ventiler
50 ventiler
8 ventiler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16443819
Brand: SCAT™ 397050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Luftventiler är en del av SCAT™ Safety Cap-systemet som används för att skydda lösningsmedel i tillförselflaskor från extern kontaminering. De ger säker tryckutjämning med ren luft för ditt lösningsmedelsinlopp.
En bytesindikator visar den förflutna livslängden, vilket möjliggör ett snabbt byte av luftventilen efter 6 månaders användning. Renad ventilation möjliggör exakta och reproducerbara analysresultat i HPLC/UHPLC-processen.
  • Blockerar lösningsmedelsångor
  • Skyddar hälsa och miljö
  • Bytesindikator visar nästa bytestid
  • Lätt att byta utan verktyg
  • Passar alla SCAT™-säkerhetslock
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0,25 tum
Inkluderar 50 Pc.
Material Polyuretan
Storlek UNF 0,25 tum, 28 G
Typ Valve
Kvantitet 50 ventiler
Färg Rött