Läs mer
Syngene™ Airclean™ Operatörsskydd Mikroskopbåge
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7193307 Handla allt Syngene Produkter
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16522972
Brand: Syngene™ SYN32OPASE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Operatörsskyddskåpa försedd med AirSafe™ Automatisk säkerhetskontroll
  • Kanalfria mikroskophöljen ger en ISO 5 arbetsmiljö för provberedning
  • Nedflödesmikroskophölje ger en ren miljö med UV-ljus för bestrålning mellan processer
  • UVTect™ mikroprocessorstyrenhet ger en knapptryckning av alla kapslingsfunktioner
  • Varje kapsling är designad för att fungera med ett brett utbud av mikroskop
  • Åtkomstport ger enkel åtkomst till okularet och utsiktsplattformen
  • Konfigurationen ger inte operatörsskydd
Specifikationer
Produkttyp Laminärt flöde
Djup (metrisk) interiör 61 cm
Höjd (metrisk) 101.6 cm
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm