Läs mer
Syngene™ AirClean™ System Dead Air Box med UVTect™ Kontroller
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7225657 Handla allt Syngene Produkter
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Produktkod. 17725904
Brand: Syngene™ SYNAC632TDBC220E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De AirClean™ Systems Dead Air Box ger en cirkulationsfri miljö för amplifiering och manipulation av DNA/RNA. Varje död luftbox är standard med UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet och en 254 nm ultraviolett ljuskälla för bestrålning mellan förstärkningar.
AirClean™ Systems Dead Air Boxes ger en cirkulationsfri miljö för amplifiering och manipulation av DNA/RNA. Varje död luftbox är standard med UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet och en 254 nm ultraviolett ljuskälla för bestrålning mellan förstärkningar. En säkerhetsspärrkopplare inaktiverar UV-ljuset när fönsterbågen höjs, vilket förhindrar operatörens exponering. Sömlös design och UV-reflekterande konstruktionsmaterial säkerställer vidare att ingen skadlig UV-energi kommer ut från höljet.
Standardfunktioner
  • Polykarbonat- och polypropendesign reflekterar UV-energi
  • Skickas färdigmonterad
  • Överlappande polykarbonatbåge för att förhindra exponering för UV-ljus
  • Säkerhetsbrytare för fönsterbåge stänger automatiskt av UV-ljus när fönsterbågen höjs
  • Elektronik är placerad ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för att ett kemikalieutsläpp kommer in i dessa känsliga områden
  • Unika säkerhetsfunktioner
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
  • UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet
  • UV och lysrör
  • Sömlös plastdesign - inga fogar eller luckor i konstruktionen
  • UV-hylla med inbyggd pipetthållare
  • Labhändelsetimer
  • Digital UV-ljustimer 0,01 sekunder till 59 minuter
  • Åtkomstport för elkablar
Specifikationer
Produkttyp Död luftlåda
För användning med (utrustning) Standard/hög polykarbonat UV-enheter
Inkluderar UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet, 254 nm ultraviolett ljuskälla
Modell Hög version
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81 cm