Läs mer
Azlon™ Airtight Box
Produktkod. 12045572
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12045572
Brand: Azlon BWY034
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Store a wide variety of substances in this versatile plastic box. Azlon™ Airtight Box is lightweight and unbreakable in normal use.
  • Made from tough HDPE
  • Tight fitting snap on lids create an airtight seal
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
  • Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lufttät box
Material HDPE
Inkluderar Snap-on lid
För användning med (utrustning) For general and refrigerated storage down to –50°C
Mått (L x B x H) 210 x 100 x 65 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Höjd (metrisk) 65 mm
Längd (metrisk) 210 mm
Bredd (metrisk) 100 mm