Läs mer
Azlon™ Airtight Box
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Made from tough HDPE
- Tight fitting snap on lids create an airtight seal
- Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
- Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lufttät box |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Snap-on lid |
| För användning med (utrustning) | For general and refrigerated storage down to –50°C |
| Mått (L x B x H) | 210 x 210 x 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| Bredd (metrisk) | 210 mm |