Läs mer
Miele Professional™ Infoga AK 12
Produktkod. 10695281 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 442 x 225 x 67/125 mm
Produktkod. 10695281
Brand: Miele Professional™ 3830510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Infoga AK 12 för att hålla olika redskap
  • Lämplig för bröstmjölkspumpar, bägare, trattar och andra
  • Konstruktion i rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Infoga
Stil AK 12 Sätt in 1/2
För användning med (utrustning) Trattar, bägare, vidhalsade glasvaror m.m
Djup (metriskt) 434 mm
Höjd (metrisk) 122 mm
Bredd (metrisk) 224 mm
Kvantitet 1 vardera