Läs mer
Cytiva ÄKTA™ Pilotkolonnrörsats
Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- USP Klass VI komponenter
- Prefabricerade gjutna rörändar och o-ringstätningar för att förhindra läckage
- Kitkomponenter:
- 1 x M6 Kvinna 5/16 tum. MA-kontakt, PEEK
- 2 x M6 Kvinna 5/16 tum. FE-kontakt, PEEK
- 2 x TC 5/16 tum. FE-kontakt, PEEK
- 1 x TC Packning 25/4 , PFR-91
- 2 x AKTA Pilot S8-rör, ETFE
- O-ringar 3 *1, PFR-91
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | 5/16 tum hane, 5/16 tum hona, 25 mm TC |
| För användning med (utrustning) | ÄKTA Pilot |
| Material | PEEK (kontakter), PFR-91 (packning, o-ringar), ETFE (slang) |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Diameter (engelska) Inre | 0,11 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 3/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 2,9 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.76 mm |