Läs mer
InSphero Akura™ 96 sfäroida mikroplattor
Kvantitet:
20-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Den en-och-bara sfäroidplattan med 96 brunnar med InSpheros unika egenskaper speciellt designad för förlustfri sfäroid/organoid bildning och hantering samt tillförlitlig odling och analys.
- Unik SureXchange™ avsats konstruerad för att förhindra oavsiktlig sfäroid/organoid aspiration.
- Sfäroid/organoid morfologi och funktionalitet bevaras i långtidsodling genom unik ULA-beläggning.
- Förbättrad bildhastighet och upplösning genom platt bottenbrunn.
- Förbättrad sfäroid/organoid bildning med Akura™ Lutning Stå genom att hålla plattan i 30 grader under cellaggregation.
- Individuellt inslagna Akura™ 96 Spheroid mikroplattor med lock, gjorda av cykloolefinpolymer, högeffektiv ULA-beläggning.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 12 x 8 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | ULA mikroplatta |
| Material | Cyklisk olefinsampolymer |
| Volym (metrisk) Tja | 250μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 70μ L |
| Visa mer |