Läs mer
Albendazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425680
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Produktkod. 11425680
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25925.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 265.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54965-21-8
Molekylformel C12H15N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 265.33
MDL-nummer MFCD00083232
InChI-nyckel HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym albendazole, albenza, eskazole, valbazen, zentel, albendazol, proftril, albendazolum, bilutac, zental
PubChem CID 2082
ChEBI CHEBI:16664
IUPAC-namn metyl N-(6-propylsulfanyl-lH-bensimidazol-2-yl)karbamat
LEDER CCCSC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole
Smältpunkt 208°C to 210°C
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,210
Formel vikt 265.34
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.