Läs mer
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
50g
Beskrivning
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | ELISA, Microbial Culture |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.338 |
| Namn | Bovine Albumin Fraction V |
| pH-intervall | 6.5 to 7.5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Källa | Bovine |
| Förvaringskrav | 2° to 8°C |
| Form | Powder |