Läs mer
Alkohol, vattenfri, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För histologiskt bruk; OBS: Endast avsedd för icke-bränsleändamål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alcohol |
| Namnnotering | Anhydrous |
| Kvantitet | 4 L |
| Flampunkt | 13.00°C (55.4°F) |
| Förpackning | Poly flaska |
| Anteckningar om renhetsgrad | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Densitet | 1L = 0.79kg |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.