Läs mer
Alcohol, Anhydrous, Reagent, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Beschreibung
- For Histological Use
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Alcohol |
| Namnnotering | Anhydrous, Reagent |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 13.00°C |
| Förpackning | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Densitet | 1L = 0.79kg |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur