Läs mer
Invitrogen™ Aldosteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. p-200006760
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 15835853
Brand: Invitrogen™ EIAALD
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Aldosterontävlingen ELISA kvantifierar aldosteron i extraherat serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Aldosterontävlingen ELISA Kit för endast forskningsanvändning är utformat för att kvantitativt mäta aldosteron som finns i extraherat serum och plasma, eller i urin, extraherade torkade fekala prover och vävnadsodlingsmediaprover. En aldosteronstamlösning tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras i den medföljande plattan belagd med en infångningsantikropp. Ett aldosteron-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot aldosteron till varje brunn. Efter inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna aldosteron-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Aldosteron är ett hormon som produceras av binjurarna som hjälper till att reglera blodtrycket genom att öka både frisättningen av kalium och upptaget av vatten och natrium i njurarna. Det är viktigt för att bevara natrium i njurarna, spottkörtlarna, svettkörtlarna och tjocktarmen. Det spelar en central roll i regleringen av plasmanatrium (Na+), extracellulärt kalium (K+) och arteriellt blodtryck. Det gör det huvudsakligen genom att verka på mineralokortikoidreceptorerna i de distala tubuli och uppsamlingskanaler i nefronen. Det påverkar återabsorptionen av natrium och utsöndringen av kalium (från och in i de tubulära vätskorna) i njuren, vilket indirekt påverkar vätskeretention eller förlust, blodtryck och blodvolym. När det är oreglerat är aldosteron patogent och bidrar till utveckling och progression av hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdomar. Aldosteron har precis motsatt funktion av det atriala natriuretiska hormon som utsöndras av hjärtat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 3,906 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 4.97 pg/mL
Beskrivning Aldosteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Steroidhormon
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 19.5%
Intraassay CV 6.9
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 25μ L
Förvaringskrav -20 °C
Mål Aldosteron
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 16 timmar 45 minuter