Läs mer
Thermo Scientific™ Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X)
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
- Formulering: 200 mM Tris, 200 mM NaCl och 40 mM magnesiumklorid vid pH 9,5
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X) |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Formulering | 200 mM Tris, 200 mM NaCl och 40 mM magnesiumklorid vid pH 9,5 |
Endast för forskning