Läs mer
Thermo Scientific™ Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X)
Produktkod. 15415209
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Produktkod. 15415209
Brand: Thermo Scientific™ J62907.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För cellulära och molekylära biologitillämpningar
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Formulering: 200 mM Tris, 200 mM NaCl och 40 mM magnesiumklorid vid pH 9,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Formulering 200 mM Tris, 200 mM NaCl och 40 mM magnesiumklorid vid pH 9,5
Endast för forskning