Läs mer
Thermo Scientific™ Alkaliskt koksalt peptonvatten (ISO ) (Dehydrerad)
Produktkod. 11923362
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11923362
Brand: Thermo Scientific™ CM1117B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Berika och återvinn Vibrio -arter från mat- och vattenprover med detta medium, samtidigt som du följer ISO/TS 21872-1 &2:2007.
Berika och återvinna Vibrio -arter från mat- och vattenprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Alkaliskt koksalt peptonvatten (ISO ) (Dehydrerad), samtidigt som den följer ISO/TS 21872-1 2:&2007. Detta medium är selektivt genom att utnyttja förmågan hos Vibrio -arter att tolerera alkaliska förhållanden och höga natriumkloridnivåer. Peptoninnehållet ger förutsättningar för tillväxt och återhämtning av Vibrio -arter, och tillhandahåller vitaminer, mineraler och kväve i form av aminosyror.
Använd alkaliskt koksalt peptonvatten (ISO ) för selektiv återvinning och anrikning för Vibrio -arter.
  • Skapar starka alkaliska och höga natriumförhållanden för att ge en selektiv miljö för Vibrio -arter.
  • Följer ISO/TS 21872-1 2 &2007-standarderna.
  • Kan användas som en icke-selektiv anrikningsbuljong för odling av Aeromonas -arter.
Alkaliskt koksalt peptonvatten (ISO ) beskrevs först av Shread, Donovan och Lee 1 för att användas som en icke-selektiv anrikningsbuljong för odling av Aeromonas -arter. Cruickshank rapporterade att mediets förhöjda pH kunde användas för att effektivt odla Vibrio -arter 2 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Alkaliskt koksalt peptonvatten (ISO ) (Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Föranrikningsmedium
Kvantitet 500 g
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato