Läs mer
S Murray™ Samco™ Luer-spets spruta helt i glas
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa sprutor för en mängd olika forskningsapplikationer. S Murray™ Alla Luer-Tip-sprutor av glas är graderade och har luerkopplingar av glas.
- Spruta med glasluerkoppling
- Fullt utbytbara
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Luer-spets spruta helt i glas |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Anslutningstyp | Luer Tips |
| Graderad | Ja |