missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alloy Steel, CLA7, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Ea.
Beskrivning
Alloy Steel, CLA7, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Tin/Vanadium/Molybdenum/Niobium/Cobalt/Copper/Phosphorus/Zirconium/Chromium/Titanium/Nickel/Silicon/Aluminium/Carbon/Manganese/Cadmium/Lead/Zinc/Calcium/Magnesium/Selenium/Oxygen/Bismuth/Antimony/Tungsten/Arsenic/Nitrogen/Tantalum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0004 %/Tin 0.002 %/Vanadium 0.002 %/Molybdenum 0.003 %/Niobium 0.004 %/Cobalt 0.005 %/Copper 0.005 %/Phosphorus 0.005 %/Zirconium 0.005 %/Chromium 0.009 %/Titanium 0.19 %/Nickel 0.197 %/Silicon 0.21 %/Aluminium 0.23 %/Carbon 0.4 %/Manganese 0.821 %/Cadmium (<0.0010) %/Lead (<0.0020) %/Zinc (<0.0020) %/Calcium (<0.0040) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Oxygen (<0.0060) %/Bismuth (<0.0100) %/Antimony (0.0007) %/Tungsten (0.002) %/Arsenic (0.005) %/Nitrogen (0.005) %/Tantalum (0.008) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering