Läs mer
Allyl bromide, 99%, stab. with 300-1000ppm Propylene oxide
Beskrivning
Allylbromid används som alkyleringsmedel vid syntes av läkemedel, polymerer, lim, parfymer, biokemikalier och andra allyliska föreningar. Det används som prekursor för framställning av allylzinkbromid genom att reagera det med zink. Det används också vid framställning av allyletrar som allyldecyleter, allylbensyleter och allylgeranyleter. Det används också vid framställning av R-enantiomer av allylfenylkarbinol (APC) såsom 1-fenyl-3-buten, som är en värdefull mellanprodukt för läkemedel och agrokemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allylbromid används som alkyleringsmedel vid syntes av läkemedel, polymerer, lim, parfymer, biokemikalier och andra allyliska föreningar. Det används som prekursor för framställning av allylzinkbromid genom att reagera det med zink. Det används också vid framställning av allyletrar som allyldecyleter, allylbensyleter och allylgeranyleter. Det används också vid framställning av R-enantiomer av allylfenylkarbinol (APC) såsom 1-fenyl-3-buten, som är en värdefull mellanprodukt för läkemedel och agrokemikalier.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, amider, aminer och pulveriserade metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Bromide |
| Namnnotering | Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide |
| Smältpunkt | °C to 119°C |
| Densitet | 1.398 |
| Kokpunkt | 70°C to 71°C |
| Flampunkt | -2°C (28°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Linjär formel | CH2=CHCH2Br |
| Brytningsindex | 1.47 |
| Kvantitet | 250 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Allyl bromide, Propylene oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.