Läs mer
Allylpalladium(II) chloride dimer, Pd 56.0% min
Produktkod. 11346707
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11346707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010005.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
Allylpalladium(II)kloriddimer används som en viktig katalysator i Heck-reaktionen. Den reagerar med cyklopentadienylanjon för att ge cyklopentadienylallylpalladium. Den fungerar som en förkatalysator för asymmetrisk och korskopplingskatalys. Vidare används det vid framställning av 1,4-diallyl-1,2-dihydroisokinoliner. Det används också som en katalysator för grönare Buchwald-Hartwig-kopplingsreaktion och är involverad i syntesen av katjoniska palladiumkatalysatorer. Dessutom deltar det i framställningen av -heterocykliskt karben-palladium-eta 3 -allylkloridkomplex, som är en effektiv katalysator för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner inom syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12012-95-2
Molekylformel C6H10Cl2Pd2
Molekylvikt (g/mol) 365.89
MDL-nummer MFCD00044874
InChI-nyckel PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonym allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
IUPAC-namn klorpalladium(l+);prop-1-en
LEDER Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylpalladium(II) chloride dimer
Smältpunkt 120°C (decomposition)
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 4124623
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water.
Formel vikt 365.85
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 56.0% min.
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allylpalladium(II) chloride dimer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Allyl palladium chloride dimer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.