Läs mer
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermal Cycler
Product Code. 15512895
Click to view available options
Kapacitet:
Dubbla 384-brunnars, Dubbel 96-brunnars kapacitet
Enkel 384-brunnars, trippel 96-brunnars kapacitet
Quad 384-brunnars kapacitet
Trippel 384-brunnars, enkel 96-brunnars kapacitet
Unit Size:
Varje
Product Code. 15512895
Brand: PCRmax 9394504
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermal Cycler har fyra oberoende styrda block för förenklad temperatur- och utrymmesoptimering
  • Dessa kompakta termiska cyklar ger reproducerbara resultat varje löpning - med lite eller ingen träning som behövs
  • Funktioner inkluderar en tydlig responsiv pekskärm, säker användarspecifik programmering, justerbart uppvärmt lock och aktiv provkylning för skarpare förstärkning
  • En Program Wizard genererar ett sekvensspecifikt protokoll på några sekunder - ett snabbt sätt att optimera nya analyser
  • Enheter behåller också cirka 1 000 rapporter för granskning vid ett senare tillfälle och körs på en intuitiv HD Android™ surfplattans gränssnitt
  • Spara personliga inställningar till en USB köra; logga in är lika enkelt som att infoga din USB enhet, inget lösenord behövs
  • Fyrblockssystemen tar mindre plats än två eller fyra enblocksenheter och kostar mindre än att köpa flera enheter
  • Styr varje block separat för ökad mångsidighet och användning av mer än en person åt gången, eller kör på samma program för att öka genomströmningen
  • Varje block har också sitt eget oberoende uppvärmda lock - inget avbrott i analyser som körs vid olika inställningar
Specifications
Termisk noggrannhet 50 °C:± 0,25 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 till 100 °C
Mått 33 x 70 x 53.5 cm
Kapacitet Trippel 384-brunnars, enkel 96-brunnars kapacitet
Elektriska krav 100 till 240 VAC
Produkttyp PCR-maskin
Gräns-snittet HD Android™ Tablett
Gradientintervall 1° till 29 °C
Uppvärmt lock Ja, 35° till 115 °C
Minne ≤1000 program
Blockkonfigurationer Tre 384-brunnars plattor, en uppsättning med 96 x 0,2 mL rör eller en 96-brunnars platta