missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, 99%

Produktkod. 15445419
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
250g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15445419

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63154.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190.062 g/mol

alfa-ketoglutarsyra dinatriumsaltdihydrat används som farmaceutisk mellanprodukt. α-Ketoglutarsyradinatriumsaltdihydrat är ett lämpligt reagens som används i en studie för att undersöka rollen av kväveoxid (NO) i mastcellsfysiologi och biokemi.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
alfa-ketoglutarsyra dinatriumsaltdihydrat används som farmaceutisk mellanprodukt. α-Ketoglutarsyradinatriumsaltdihydrat är ett lämpligt reagens som används i en studie för att undersöka rollen av kväveoxid (NO) i mastcellsfysiologi och biokemi.

Löslighet Lösligt i
vatten (1 M).

Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 305-72-6
Molekylformel C5H4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 190.062
MDL-nummer MFCD00150702
InChI-nyckel YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC-namn dinatrium;2-oxopentandioat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (1 M).
Formel vikt 226.09 (190.06 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.