Läs mer
alpha-Toluenesulfonyl fluoride, 99%
Produktkod. 11469667
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11469667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22146.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
α-Toluensulfonylfluorid (PMSF) används vid framställning av cellysat för att hämma proteinnedbrytning. Det är en allmänt använd fettsyraamidhydrolas-hämmare (FAAH) för förbehandling av hjärnmembranpreparat vid testning av CB1-receptoraktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -Toluensulfonylfluorid (PMSF) används vid framställning av cellysat för att hämma proteinnedbrytning. Det är en allmänt använd fettsyraamidhydrolas-hämmare (FAAH) för förbehandling av hjärnmembranpreparat vid testning av CB1-receptoraktivitet.
Löslighet
Löslig i eter, bensen, vattenfri etanol, metanol, 2-propan. Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, aminer, baser, vatten/fukt. Förvara vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-98-6
Molekylformel C7H7FO2S
Molekylvikt (g/mol) 174.189
MDL-nummer MFCD00007424
InChI-nyckel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC-namn fenylmetansulfonylfluorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Smältpunkt 92°C to 94°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2088311
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water.
Formel vikt 174.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.