Läs mer
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 förseglade polyestertorkare
Produktkod. 18603943 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 18603943
Brand: Texwipe™ TX1052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 3 och 4 applikationer
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Tvåskikts, förseglad kanttorkare med högsta absorptionsförmåga
  • Idealisk torkare för användning i flera miljöer
  • Utmärkt för att plocka upp stora mängder vätskor och för att applicera kemikalier
  • Nötningsbeständig torkare med mjuk, flexibel hand
  • Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Finns torr eller steril. Ytvikt: 185 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Basvikt 185
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Kanter Sluten
Mått (L x B) 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
För användning med (applikation) Idealiska våtservetter för användning i flera miljöer