Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 Standard Huv Inbunden - Modell 503
Produktkod. 16824800
:
Stil: W20B503
Produktkod. 16824800
Brand: Ansell WH20B0050300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväm huva med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress.
  • Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror
  • Optimerad passform på huvudet, förbättrar användarens komfort och säkerhet
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Chemical-resistant Trousers
Storlek One Size
Material Mikroporöst polyetenlaminat (non-woven)
Färg Vitt
Sömtyp Bunden
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Endast partiellt kroppsskydd
Vikt (metrisk) 63 gsm
För användning med (applikation) Renrumsstädning och förberedelse, produktionslinjesupport& Underhåll, Underhåll av anläggningar och maskiner, Veterinärtjänster
Stil W20B503