Läs mer
Ansell™ Alphatec™ 55-107-serien Naturgummi latexhandskar
Produktkod. 15521694 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15521694
Brand: Ansell™ 55107100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger effektivt skydd för tunga fysiska miljöer. Ansell Alphatec™ 55-107-serien naturgummi latexhandskar ger skydd mot revor och skavsår, skärsår och punkteringar.
  • Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
  • Mycket resistent mot de flesta syror, alkalier, alkoholer, aldehyder och ketoner
  • Tung vikt tjocklek ökar hållbarheten, ökar kemisk och fysikalisk motståndskraft
  • Genomskinlig och ofodrad för effektiv rengöring
Applikationer :
  • Bioteknik
  • Blandning av vätskor
  • Kemisk och medicinsk forskning
  • Kemikaliehantering
  • Kemisk industri
  • Kemikalier blandning/hantering/överföring/hällning/blandning
  • Läkemedelsprodukter
  • Produkthantering - kemisk/biologisk
  • Produktskyddsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003, A1:2009 och EN 388:2003, EN 374:2003
Beläggningsmaterial Natural Rubber Latex
Färg Naturlig
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidextrous
Material Gummi latex
Produkttyp Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
Storlek 10
Tjocklek (metrisk) 0.76 mm
Finger stil Smooth
För användning med (applikation) RABS/Isolator Gloves
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Förpackningstyp 10 par i svarta förseglade påsar per avsändarkartong
Portstorlek (metrisk) 230 mm
Längd (engelska) 31
Längd (metrisk) 787 mm