Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Förvånansvärt flexibel och ger utmärkt fingerfärdighet
- Designad för komfort med en naturlig, böjd ergonomisk form och känsla
- Ger enkel påtagning och bra grepp
- Frånvaro av latex betyder att det inte finns någon risk för latexallergier
- Idealisk för kemi-, bil- och tryckeriindustrin, olje- och bensinraffinering, gruvdrift, flyg- och katastrofinsatser
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Viton/Butyl |
| Manschettmaterial | Viton/Butyl |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Viton/butylpolymer |
| Färg | Black |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Material | Viton/Butyl Polymer |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 10 |
| Visa mer |