Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handskar
Produktkod. 11761693 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11761693
Brand: Ansell 38628090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
AlphaTec™ Handskar 38-628 erbjuder en kombination av butyl- och vitonskikt på 0,7 mm för maximalt skydd mot farliga kemikalier. Ge det bästa motståndet mot de mest aggressiva kemikalierna utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort. Erbjuder överlägset skydd mot alifatiska, halogenerade och aromatiska kolväten (bensen, toluen, xylen), såväl som koncentrerade mineralsyror.
  • Förvånansvärt flexibel och ger utmärkt fingerfärdighet
  • Designad för komfort med en naturlig, böjd ergonomisk form och känsla
  • Ger enkel påtagning och bra grepp
  • Frånvaro av latex betyder att det inte finns någon risk för latexallergier
  • Idealisk för kemi-, bil- och tryckeriindustrin, olje- och bensinraffinering, gruvdrift, flyg- och katastrofinsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Viton/Butyl
Manschettmaterial Viton/Butyl
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Viton/butylpolymer
Färg Black
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Viton/Butyl Polymer
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 28 mil
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Fållfärg Svart
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Förpackningstyp Individuellt förpackade påsar med insats
Kvantitet 1 par
Motståndskraftig mot Hög kemikalieresistens
Serie 38-628