Läs mer
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Modell 215 Förkläde med ärmar
Produktkod. p-7146545 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15855342
Brand: Ansell™ GR40T0021502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROCHEM™ 4000 är designad för att ge en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen
  • Velcro fäste i nacken
  • Knytknäppning i midjan
  • Dubbel mudd med stickad
  • inre mudd
  • Svetsade och tejpade sömmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Apron
Storlek Liten
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Limited-use
Förslutningstyp Krok och ögla, midjeband
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Dubbel inre sticka
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Motstånd Skavsår, syror, antistatiska, blodburna patogener, kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN14126: 2003, typerna PB(3)-B, PB (4)-B
Stil Alphatec™ 4000, modell 215
Sömtyp Svetsad och tejpad