Läs mer
Masterflex™ 16-varvs ventilpatron i aluminium
Produktkod. 15297218
Luftflödeshastighet:
0 till 200 ml/min
1001 till 2500 ml/min
6201 ml/min
Vattenflöde:
0 till 6 ml/min
30 till 70 ml/min
650 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15297218
Brand: Masterflex™ 0321872
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Område 1
För användning med (utrustning) Aluminum Frame Systems
Typ 16-varvs ventilpatron
Luftflödeshastighet 0 till 200 ml/min
Vattenflöde 0 till 6 ml/min