Läs mer
Fisherbrand™ Bossheads
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Klämskruvar med plasthuvud
Spännskruv med metallhuvud
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Med förskjutna knoppar för större styrka
- Aluminiumlegering med klämskruvar
- För användning med stavar upp till 16 mm i diameter
- Obs: dessa skruvar har ett metallhuvud
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Typ | Bosshead Clamp |
| Material | Aluminiumlegering |
| Inkluderar | Spännskruv med metallhuvud |
| För användning med (utrustning) | För användning med stång upp till 16 mm diameter |