Läs mer
Nickel Electro™ Aluminiumhandfat med lock
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
9 ml
13 ml
45 ml
90 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För bestämning av kolfuktighet
- Platt bottenfat i aluminium med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |