Läs mer
Nickel Electro™ Aluminiumhandfat med lock
Produktkod. p-8013866 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
9 ml
13 ml
45 ml
90 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12747346
Brand: Nickel Electro™ 605 and 644
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av slitstark aluminium, dessa Nickel Electro™ Aluminiumbassängar med lock är idealiska i laboratoriemiljöer.
  • För bestämning av kolfuktighet
  • Platt bottenfat i aluminium med lock
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Aluminium
Form Rund
Typ Förångande skål
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 75 mm