Läs mer
Haldenwanger™ Aluminium Keramisk Konisk Squat Form Degel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
40 ml
60 ml
80 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konisk squat bildar deglar
- Aluminiumkeramisk sammansättning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Aluminiumkeramisk sammansättning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium Keramik |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Produkttyp | Degel |
| Form | Konisk |