Läs mer
Nickel Electro™ Dissektionsskålar av aluminium
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Höjd (metrisk):
50 mm
55 mm
Längd (metrisk):
260 mm
310 mm
450 mm
Bredd (metrisk):
30 mm
200 mm
360 mm
Vikt (metrisk):
0,2 kg
0,7 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Aluminium
- Grund form
- En bit pressning
- Användbar vid arbete med och transport av små exemplar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dissektionsskål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Aluminium |
| Produktlinje | Dissektionsskål |
| Form | Rektangulär |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Bredd (metrisk) | 360 mm |
| Höjd (metrisk) | 55 mm |
| Vikt (metrisk) | 0,2 kg |